Merck
D2407
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Synonim(y):
1,2-Dioctadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H108O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
889.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25+
Klucz InChI
YFFIQXNTTVSKJC-AZPGRJICSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)