Merck
D2380
DNP-L-valine
Synonim(y):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-909-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)