Informacje o tej pozycji
assay
≥95% (TLC)
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc4ccc(OS(=O)(=O)c5cccc6c(cccc56)N(C)C)cc4)C(O)=O
InChI
1S/C33H33N3O7S2.C6H13N/c1-35(2)29-13-5-11-26-24(29)9-7-15-31(26)44(39,40)34-28(33(37)38)21-22-17-19-23(20-18-22)43-45(41,42)32-16-8-10-25-27(32)12-6-14-30(25)36(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-20,28,34H,21H2,1-4H3,(H,37,38);6H,1-5,7H2/t28-;/m0./s1
InChI key
MVXVRKZUVTWXRD-JCOPYZAKSA-N
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?