Merck
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
Synonim(y):
DTAF
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
zakres etykietowania
~10% DTAF
przydatność
suitable for protein labeling
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Informacje prawne
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)