Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N3O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C23H23N3O4S/c1-26(2)21-11-5-9-18-17(21)8-6-12-22(18)31(29,30)25-20(23(27)28)13-15-14-24-19-10-4-3-7-16(15)19/h3-12,14,20,24-25H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NC(Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI key
XESDLBBWXMRQDN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Filip Bergqvist et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 613-613 (2020-05-22)
We screened 57 chemical probes, high-quality tool compounds, and relevant clinically used drugs to investigate their effect on pro-inflammatory prostaglandin E2 (PGE2) production and interleukin-8 (IL-8) secretion in human whole blood. Freshly drawn blood from healthy volunteers and patients with