Merck
D2182
Kolumny cpg do syntezy DNA Syntezatory DNA Cyclone
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D2182-1EA04061831159172