Merck
D2032
1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
~99%
Synonim(y):
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-octadecanoyl-rac-glycerol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H106O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
887.45
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol, ~99%
InChI
1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27-28,30,54H,4-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b28-25+,30-27+
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI key
RYNHWWNZNIGDAQ-WGSDILPMSA-N
assay
~99%
form
solid
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)