Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N · HCl
Masa cząsteczkowa:
185.69
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-511-7
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
OVBRYLBVLSAOAS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?