Kluczowe dokumenty
D199
Dimethcathinone hydrochloride
Synonim(y):
(±)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
kontrola substancji
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble
format
neat
ciąg SMILES
Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9H,1-3H3;1H
Klucz InChI
APOWZIQNQJSLKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3