Merck
D1926
1,3-Dimethyl-2-thiourea
≥98% (TLC)
Synonim(y):
N,N′-Dimethylthiourea
Informacje o tej pozycji
EC Number:
208-588-2
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)