Merck
D1814
Sigma-Aldrich
Anti-DcR3 antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Decoy Receptor 3, Anti-TNFRSF6B, Anti-TR6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~0.5 mg/mL
metody
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using human heart, brain or kidney lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF6B(8771)
mouse ... Dcr3(497118)
Opis ogólny
Jest członkiem nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TR6). Transkrypt DcR3 ulega ekspresji w wielu nowotworach płuc i okrężnicy oraz w niektórych prawidłowych tkankach.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 31-46 ludzkiego prekursora DcR3.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DcR3 produkowane u królików nadaje się do western blottingu w rozcieńczeniu roboczym 1:500-1:1000 przy użyciu lizatów ludzkiego serca, mózgu lub nerek.
Działania biochem./fizjol.
DcR3 jest rozpuszczalnym receptorem wabika, który wiąże się z FasL i LIGHT i hamuje apoptozę indukowaną przez FasL i LIGHT.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R M Pitti et al.
Nature, 396(6712), 699-703 (1999-01-01)
Fas ligand (FasL) is produced by activated T cells and natural killer cells and it induces apoptosis (programmed cell death) in target cells through the death receptor Fas/Apol/CD95. One important role of FasL and Fas is to mediate immune-cytotoxic killing
K Y Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(20), 13733-13736 (1999-05-13)
TR6 (decoy receptor 3 (DcR3)) is a new member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family. TR6 mRNA is expressed in lung tissues and colon adenocarcinoma, SW480. In addition, the expression of TR6 mRNA was shown in the endothelial