Kluczowe dokumenty
D1791
2,4-Dinitrophenyl 2-fluoro-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13FN2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Withers, S.G., et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)