Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16INO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES string
Cl.COc1cc(C[C@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-FJXQXJEOSA-N
form
solid
optical activity
[α]22/D +11.85°, c = 1.9 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
Biochem/physiol Actions
Less potent enantiomer of (±)-DOI.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?