Merck
D1505
Sigma-Aldrich
DNP-L-proline
Synonim(y):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3