Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Masa cząsteczkowa:
254.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
6,2′-Dihydroxyflavone is a partial inverse agonist at GABAA receptors with α-subunit selectivity.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D1444-25MG | 04061832260211 |
| D1444-5MG | 04061832071886 |