Kluczowe dokumenty
D144
DALDA
>96%, solid
Synonim(y):
[D-Arg2, Lys4]-Dermorphin-(1-4)-amide
About This Item
Próba
>96%
Postać
solid
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3