Merck
D1394
N-Decyl-L-hydroxyproline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H29NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.40
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCN1CC(O)CC1C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)