Merck
D1375
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-leucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-12(2)11-15(18(21)22)19-25(23,24)17-10-6-7-13-14(17)8-5-9-16(13)20(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,12,15,19H,11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t15-;/m0./s1
Klucz InChI
KMKWMTLYBLHMGU-RSAXXLAASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)