Merck
D1131
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
283-162-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
InChI key
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deying Kong et al.
Electrophoresis, 39(2), 363-369 (2017-09-12)
Pillar[n]arenes have achieved much interest in material chemistry and supramolecular chemistry due to unusual pillar shape structure and high selectivity toward guest. However, pillar[n]arenes have not yet been applied in capillary electrochromatography. This work at first time reports that carboxylatopillar[5]arene