Merck
D105
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Synonim(y):
DOPAC, Homoprotocatechuic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
EC Number:
203-024-1
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
2211017
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
mp
127-130 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)