Merck
D1018
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Synonim(y):
D-Fructopyranose diacetonide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.28
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI key
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)