Merck
D0756
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
283-160-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
SMILES string
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
form
solid
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)