Merck
D0661
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine nitrate salt
~95%
Synonim(y):
3,5-Dimethyl-1-pyrazolylformamidine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
253-815-0
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)