Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
zakres etykietowania
0.4-0.5 mmol per g resin
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)