Merck
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
Synonim(y):
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3