Merck
D0506
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-α-amino-n-butyric acid cyclohexylammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C16H20N2SO4 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.58
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.CC[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C6H13N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2/t13-;/m0./s1
Klucz InChI
GPDKVEDZOSFQHF-ZOWNYOTGSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)