Merck
D0145
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
≥90%
Synonim(y):
TIPDSiCl2
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.43
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
1934216
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, ≥90%
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI key
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)