Merck
CWA-1061
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse CD62L (MEL-14) Colorwheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEL-14, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.29 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sell(20343)
Opis ogólny
11665 technology to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Poprzez inkubację dowolnego przeciwciała 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, naukowcy mogą szybko i łatwo wytworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane w celu długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon MEL-14 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym L-selektynę (CD62L).
Immunogen
Komórki chłoniaka B myszy C3H/eb 38C-13
Zastosowanie
Testy kontroli jakości:
Ocena za pomocą cytometrii przepływowej w mysich splenocytach.
Analiza cytometrii przepływowej (FC): Barwienie miliona mysich splenocytów przeprowadzono przy użyciu 5 μL mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1061, Anti-Mouse CD62L (MEL-14) 11665 Dye-Ready mAb i nr kat. CWD-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważnej ilości izotypowej kontroli szczurzej IgG2a sprzężonej z PE.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Kompatybilność
Requires ColorWheel® Dye (Sold Separately)
Opis wartości docelowych
Selektyna L (UniProt: P18337; znana również jako CD62 antygenopodobny członek rodziny L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L) jest kodowana przez gen Sell (znany również jako Lnhr, Ly-22, Ly22) (Gene ID: 20343) u myszy. CD62L jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-28) i propeptydem (aa 29-38), które są następnie odcinane w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 39-332), domenę transbłonową (aa 333-355) i domenę cytoplazmatyczną (aa 356-372). CD62L jest lektyną zależną od wapnia, która pośredniczy w adhezji komórek poprzez wiązanie się z glikoproteinami na sąsiednich komórkach. Ulega ekspresji głównie w tkance limfatycznej i pośredniczy w przyleganiu limfocytów do komórek śródbłonka naczyń o wysokim śródbłonku w obwodowych węzłach chłonnych. Doniesiono również, że promuje początkowe wiązanie i toczenie leukocytów w śródbłonku. Wykazano, że interakcja z ligandem selektyny P (SELPLG) / ligandem glikoproteiny selektyny-1 (PSLG1) i białkiem podobnym do podokaliksyny 2 (PODXL2) jest niezbędna do promowania rekrutacji i toczenia leukocytów. Interakcja ta jest zależna od modyfikacji glikanu sialil Lewis X SELPLG i PODXL2 oraz modyfikacji siarczanowania tyrozyny SELPLG. (Ref.: Ivetic, A., et al. (2019). Front. Immunol. 10; Artykuł 1068).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 μl w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)