Key Documents
CWA-1008
Anti-Mouse CD90.2 (30-H12) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
30-H12, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 18.08 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Thy1(21838)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million Mouse splenocytes was performed using 5 μL of 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1008, Anti-Mouse CD90.2 (30-H12) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye an equivalent amount of a PE-conjugated Rat IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatybilność
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3