1 EA
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Level
packaging
vial of 200 μL
concentration
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Cząsteczki transdukcyjne Lenti CRISPR Non-Target Control#3 (wektor LV04) zawierają sekwencję gRNA, która nie jest ukierunkowana na znane ludzkie, mysie i szczurze geny. Cząsteczki transdukcyjne non-target control#3 są użyteczne jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących klony lentiwirusowe CRISPR i dla typów komórek, które nie są podatne na transfekcję. Lenti CRISPR Non-Target Control#3 wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z RNA prowadzącego U6 (non-target#3) i kasety oporności na puromycynę hPGK oraz białka niebieskiej fluorescencji do fluoroforescencji. Ta kontrola wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CRISPR20V-1EA | 04061822374331 |