Przejdź do
CPS1A300
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-1
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
usage
sufficient for 300 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
Chemiluminescent Peroxidase Substrate can be used for the highly sensitive detection of peroxidase labeled material in a variety of Western blotting applications. This substrate is an enhanced luminol product with a stabilized peroxide buffer solution that provides femtogram sensitivity with minimal background interference.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CPS1A60CPSOCCPS260
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 300 mL substrate
usage
sufficient for 60 mL substrate
usage
-
usage
sufficient for 60 mL substrate
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)