, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
usage
sufficient for 60 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
Chemiluminescent Peroxidase Substrate can be used for the highly sensitive detection of peroxidase labeled material in a variety of Western blotting applications. This substrate is an enhanced luminol product with a stabilized peroxide buffer solution that provides femtogram sensitivity with minimal background interference.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemiluminescent Peroxidase Substrate-1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?