Kluczowe dokumenty
CN419-GS
Sigma-Aldrich
Suplementy wzrostu komórek zrębowych szpiku psów (50 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formularz
liquid
okres trwałości
1 yr
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
zawarte w protokole
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)