Kluczowe dokumenty
CLS6120P50
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Synonim(y):
lejek stożkowy, lejki separacyjne squibb
Wybierz wielkość
24 EA
169,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
169,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opis
with short stem
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6120P-50
Średnica
50 mm
trzon dł. × wys. × śr. zewn.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trwałe lejki polipropylenowe są półprzezroczyste i umożliwiają bezpieczne i łatwe przenoszenie ciał stałych lub cieczy z jednego naczynia do drugiego.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)