Przejdź do
CLS4993
Corning® Stripettor Ultra Pipet Controller Accessories
Silicone Pipet Holder
Synonim(y):
Corning pipet accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4993
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Corning 4993
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4997CLS4991CLS4992
description
Silicone Pipet Holder
description
Colored Nose Pieces, pack of 4
description
pore size 0.2 μm, pack of 5
description
PTFE filter (hydrophobic), pore size 0.45 μm, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 4993
manufacturer/tradename
Corning 4997
manufacturer/tradename
Corning 4991
manufacturer/tradename
Corning 4992
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)