Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 71,10 zł 60,43 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4997
60,43 zł
Cena katalogowa71,10 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
assorted colors (Orange, Yellow, Green, and Red)
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Corning 4997
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Colored Nose Pieces, pack of 4 | description Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs) | description pore size 0.2 μm, pack of 5 | description PTFE filter (hydrophobic), pore size 0.45 μm, pack of 5 |
| manufacturer/tradename Corning 4997 | manufacturer/tradename Corning 4996 | manufacturer/tradename Corning 4991 | manufacturer/tradename Corning 4992 |
| packaging pack of 4 | packaging - | packaging pack of 5 | packaging pack of 5 |
| material assorted colors (Orange, Yellow, Green, and Red) | material - | material - | material PTFE filter (hydrophobic) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?