Przejdź do
CLS4991
Corning® Stripettor Ultra Pipet Controller Accessories
pore size 0.2 μm, pack of 5
Synonim(y):
Corning pipet accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Corning 4991
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 4991
pore size
0.2 μm pore size
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripettor is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4992CLS4997CLS4996
description
pore size 0.2 μm, pack of 5
description
PTFE filter (hydrophobic), pore size 0.45 μm, pack of 5
description
Colored Nose Pieces, pack of 4
description
Power Supply, AC/DC input 120 - 240 V AC, universal plug set (Europlug, UK, US, and Australian Plugs)
manufacturer/tradename
Corning 4991
manufacturer/tradename
Corning 4992
manufacturer/tradename
Corning 4997
manufacturer/tradename
Corning 4996
packaging
pack of 5
packaging
pack of 5
packaging
pack of 4
packaging
-
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)