CLS480134
Corning® Microcentrifuge Individual Adapters
About This Item
Właściwości
Holds 0.5/0.4 mL tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 480134
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 6765-HS
for use with 6766-HS
for use with 6767-HS
for use with Corning® LSE High Speed Microcentrifuges
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.