Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
bag of 1000, pack of 3000
Manufacturer/tradename:
Corning 4798
5100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
natural tip
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
bag of 1000, pack of 3000
manufacturer/tradename
Corning 4798
availability
available only in South Korea
volume range
1-200 μL
Other Notes
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description volume range 0.1-10 μL, elongated, bulk pack | description Finntip 250 Universal, non-sterile | description Finntip 1000, non-sterile |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 4798 | manufacturer/tradename Nichiryo BMTL-SS | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 |
| feature barrier: no | feature barrier: no, low retention | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material natural tip | material colorless | material colorless | material blue |
| packaging bag of 1000, pack of 3000 | packaging pack of 1000 ea (bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| volume range 1-200 μL | volume range 0.1-10 μL | volume range 0.5-250 μL | volume range 100-1000 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?