CLS4320C100
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 4320C
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Polecane produkty
Materiały
round bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4320C-100
pojemność
100 mL
rozmiar szyjki
(1)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymała kolba warzelna Pyrex zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną. Ścianki kolby są o 25-30% grubsze niż w wersji standardowej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)