CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Synonim(y):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Wybierz wielkość
769,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
769,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
sterylność
sterile
Właściwości
cap: no
graduations
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 431117
pojemność filtra
500 mL
pojemność lejka
500 mL
membrana śr.
70 mm
śr. szyjki
33 mm
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
GL 33 bottle neck
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)