Kluczowe dokumenty
CLS430625
Corning® bottle-top vacuum filters
cellulose acetate membrane, sterile, pore size 0.45 μm, membrane diam. 50 mm, funnel capacity 150 mL, case of 48
Synonim(y):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Wybierz wielkość
48 EA
2070,00 zł
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
2070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.51
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose acetate membrane
orange adapter
polystyrene housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap: no
graduation
graduations
opakowanie
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 430625
pojemność filtra
150 mL
pojemność lejka
150 mL
membrana śr.
50 mm
śr. szyjki
33 mm
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
GL 33 bottle neck
Opis ogólny
Corning square bottle-top vacuum filter systems support a higher capacity cellulose acetate (CA) membrane for greater filtering performance. These new bottle/filter systems are designed for filtering and storing cell culture and/or tissue culture media, biological fluids and other aqueous solutions.
  • Fits plastic or glass media bottles with 45mm neck sizes.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding and are good for filtering cell culture media.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit and is color-coded by membrane type for easy product identification.
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
  • Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)