Kluczowe dokumenty
CLS4135
Corning® DeckWorks barrier pipet tips
0.1 - 10μL low binding barrier pipet tips, extended length, graduated, hinged racks, natural, sterile, polypropylene, 96 tips/rack, 10 racks/pack, 4 packs/case
Synonim(y):
low binding barrier pipet tips, low binding barrier pipette tips
Wybierz wielkość
4 X 960 EA
3220,00 zł
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 960 EA
3220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
disposable
endotoxin free
filter
graduated
Tip shape: round
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4135
zakres pojemności
0.1-10 μL
pojemność
0.1—10 μL
przydatność
suitable for (quantitative and semi-quantitative assays such a real-time PCR (qPCR) and conventional PCR)
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Corning® DeckWorks Barrier Tips
Corning DeckWorks barrier tips feature an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures. DeckWorks low binding barrier tips will not trap liquids or inhibit PCR in the event of over pipetting.
This system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
The pipet tips are made in a controlled molding environment to ensure accuracy and precision across all tip volumes.
Medical grade resins and production excellence allow for full certification as:
  • Nonpyrogenic
  • Human DNA-free
  • RNase-/DNase-free
  • Sterility Assurance Level 10-3
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)