CLS402579
Corning® 120 mm center cap assembly for ProCulture® spinner flasks
with three 3/8" and one 1/4" tube fittings
Synonim(y):
Akcesoria do nasadek Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Zespół nasadki do małego bioreaktora z różnymi układami mocowań.
Informacje prawne
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)