CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Synonim(y):
Płytki wielodołkowe 384
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
skirt
with generic barcode
opakowanie
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3985BC
maksymalna pojemność
112 μL
rozmiar
384 wells
dołki
384 wells
pojemność robocza
80 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (cell culture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)