Przejdź do
CLS3969
Corning® CellSTACK® accessories
screw cap, not vented
Synonim(y):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
high-density polyethylene
Color:
black
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 6
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
high-density polyethylene
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3969
color
black
General description
  • 33 mm threaded cap
  • Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterilized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3968CLS3282CLS3732
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
disposable
feature
disposable
feature
-
feature
-
color
black
color
orange
color
-
color
-
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
cap (fill), orange high-density polyethylene cap
material
screw top orange high-density polyethylene cap
manufacturer/tradename
Corning 3969
manufacturer/tradename
Corning 3968
manufacturer/tradename
Corning 3282
manufacturer/tradename
Corning 3732
packaging
case of 6
packaging
case of 6
packaging
case of 5
packaging
pack of 4 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)