Przejdź do
CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Synonim(y):
cell culture chamber accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
screw top orange high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Diam.:
33 mm
Manufacturer/tradename:
Corning 3732
Packaging:
pack of 4 ea
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
screw top orange high-density polyethylene cap
sterility
sterile
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 3732
diam.
33 mm
General description
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3968CLS3324CLS3969
description
universal cap, diam. 33 mm, sterile
description
vented cap
description
two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap
description
screw cap, not vented
manufacturer/tradename
Corning 3732
manufacturer/tradename
Corning 3968
manufacturer/tradename
Corning 3324
manufacturer/tradename
Corning 3969
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
screw top orange high-density polyethylene cap
material
high-density polyethylene
material
polyethylene , screw cap
material
high-density polyethylene
diam.
33 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 4 ea
packaging
case of 6
packaging
case of 100
packaging
case of 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)