Przejdź do
CLS3968
Corning® CellSTACK® accessories
vented cap
Synonim(y):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
high-density polyethylene
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3968
color
orange
General description
  • 33 mm threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane sealed directly to the cap
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3969CLS3732CLS3282
description
vented cap
description
screw cap, not vented
description
universal cap, diam. 33 mm, sterile
description
I.D. 3.2 mm, sterile, female Luer Lock with male luer plug, cap (fill), case of 5
feature
disposable
feature
disposable
feature
-
feature
-
color
orange
color
black
color
-
color
-
manufacturer/tradename
Corning 3968
manufacturer/tradename
Corning 3969
manufacturer/tradename
Corning 3732
manufacturer/tradename
Corning 3282
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
screw top orange high-density polyethylene cap
material
cap (fill), orange high-density polyethylene cap
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 6
packaging
case of 6
packaging
pack of 4 ea
packaging
case of 5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)