Przejdź do
CLS3822
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
Synonim(y):
384 multiwell plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black bottom, black polystyrene , round bottom
Size:
384 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid, skirt
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black bottom, black polystyrene , round bottom
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3822
maximum volume
50 μL
size
384 wells
working volume
40 μL
color
black
suitability
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4510CLS3542CLS4514
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
high binding surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
NBS (non-binding surface)
manufacturer/tradename
Corning 3822
manufacturer/tradename
Corning 4510
manufacturer/tradename
Corning 3542
manufacturer/tradename
Corning 4514
feature
lid, skirt
feature
lid: no, skirt, High Binding surface treatment
feature
lid, skirt
feature
lid: no, skirt, U-bottom (black)
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
black bottom, round bottom , black polystyrene
material
black bottom, black polystyrene , round bottom
material
black polystyrene , clear bottom, clear wells, flat bottom
material
U-bottom , black bottom, black polystyrene
working volume
40 μL
working volume
2-20 μL
working volume
-
working volume
2-20 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)