Przejdź do
CLS4510
Corning® 384 well microplate, low volume
High Binding surface treatment, black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonim(y):
384 multiwell plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black bottom, black polystyrene , round bottom
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no, skirt, High Binding surface treatment
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black bottom, black polystyrene , round bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, High Binding surface treatment
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 4510
size
384 wells
well volume
35 μL
wells
384 wells , low volume
working volume
2-20 μL
binding type
high binding surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)